Learn More
Ácido 2,5-dimetiltiofeno-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethylthiophene-3-boronic acid |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.01 |
Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2,5-dimetiltiofeno-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido