Learn More
2,5-Hexanediol, mezcla de isómeros, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427146
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
2,5-Hexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-hexanodiol se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2935-44-6
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.176
Número MDL MFCD00004557
Clave InChI OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-hexanediol, diisopropanol, 2,5-dihydroxyhexane, 2,5-hexyleneglycol, 2,5-hexanediol, mixture of isomers, 2,5-hexandiol, hexan-2,5-diol, 2,5-hexylene glycol, acmc-1acz0, acmc-209e5m
PubChem CID 18049
ChEBI CHEBI:84894
Nombre IUPAC hexano-2,5-diol
SMILES CC(CCC(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Hexanediol
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.961
Punto de ebullición 216°C to 218°C
Temperatura de inflamación 101°C (215°F)
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.447
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Hexanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,5-Hexanediol