Learn More
2(5H)-Furanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936171
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-23-4
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.07
Número MDL MFCD00005376
Clave InChI VIHAEDVKXSOUAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2 5h-furanone, furan-2 5h-one, butenolide, 2-butenolide, gamma-crotonolactone, 2-buten-4-olide, isocrotonolactone, 2-oxo-2,5-dihydrofuran, crotonolactone, 2-5h-furanone
PubChem CID 10341
ChEBI CHEBI:38118
Nombre IUPAC 2H-furan-5-ona
SMILES O=C1OCC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2(5H)-Furanone
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 3.0°C to 4.0°C
Color Ámbar o incoloro a amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 212.0°C to 214.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.19
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(5H)-Furanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.