missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolbutamide-d9, TRC

Código de producto. 30454382
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 30454382

Marca: Toronto Research Chemicals TRCT5351522.5MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tolbutamide-d9
CAS 1219794-57-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H9 H9 N2 O3 S
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Benzenesulfonamide','N-[(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-methyl- (ACI), N-[(Butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide (ACI), N-[(Butyl-d9-amino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Butyl-d9)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea, N-(Butyl-d9)-N'-(p-tolylsulfonyl)urea, Tolbutamide-d9, Tolbutamide-D9 (butyl-D9)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)/i1D3,3D2,4D2,9D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-methylphenyl)sulfonyl-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)urea
Peso molecular (g/mol) 279.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.1603
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado