Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10339250
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10339250
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10339250
Marca: Thermo Scientific Acros 294161000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489-01-0
Fórmula molecular C15H24O2
Peso molecular (g/mol) 236.35
Número MDL MFCD00008824
Clave InChI SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, topanol 354, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, unii-616072tmxy, ccris 5219, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methoxy, chembl98253Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 10269
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butilo-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 103°C to 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Fieser 16,110; 16,58
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0430538 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2023 Catalog Number294161000,294160250
Número de loteA0395958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number294161000,294160250
Número de loteA0397163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number294161000,294160250
Número de loteA0398963 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number294161000,294160250
Número de loteA0395524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number294161000,294160250
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,6-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >