Learn More
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378590 50 g Frasco de plástico 50 g
10296460 250 g Frasco de plástico 250 g
13286309 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
13206319 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
4 options
Código de producto. 10378590
Marca: Thermo Scientific Acros 219830500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-37-0
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Número MDL MFCD00011644
Clave InChI NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Nombre de nota p.a.
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 265.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Cantidad 50 g
Beilstein 06,III,2073
Fieser 15,113
Índice Merck 15,155
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene,soluble in methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,methyl ethyl ketone,petroleum ether,,cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viscosidad 3.47 mm2/s (0°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.35
Porcentaje de pureza 99.8%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .