Learn More
2,6-Diacetilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
2,6-Diacetylpyridine is used as intermediate in organic synthesis. It is a precursor to ligands in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-diacetilpiridina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Es un precursor de los ligandos en la química de coordinación.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo y DMSO.
Notas
AlmacEnar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La 2,6-diacetilpiridina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Es un precursor de los ligandos en la química de coordinación.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo y DMSO.
Notas
AlmacEnar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Diacetylpyridine |
Punto de fusión | 78°C to 82°C |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Soluble in water,chloroform,and DMSO. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.18 |
Porcentaje de pureza | 99% |