Learn More
2,6-Dibromo-4-nitrotolueno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dibromo-4-nitrotoluene |
| Punto de fusión | 54°C to 57°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 3259701 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.94 |
| Porcentaje de pureza | 95% |