Learn More
2,6-Dibromo-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255994
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 72678-19-4
Fórmula molecular C7H4Br2F3N
Peso molecular (g/mol) 318.919
Número MDL MFCD00068181
Clave InChI DRSMEHXBOXHXDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144565
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3,5-dibromobenzotrifluoride, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl, pubchem2805, acmc-209ony, buttpark 29\06-99, 2,6-dibromo-4-trifluoromethyl-phenylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.92
Porcentaje de pureza 97%