Learn More
2,6-Dibromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.70€ - 698.00€
CAS | 626-05-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H3Br2N |
Peso molecular (g/mol) | 236.894 |
Número MDL | MFCD00006223 |
Clave InChI | FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v |
PubChem CID | 12274 |
Nombre IUPAC | 2,6-dibromopiridina |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1)Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11438356
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
25 g |
51.70€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11448356
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
100 g |
158.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11458356
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
500 g |
698.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,6-Dibromopyridine is used as a tridentate chelating ligand and in the formation of macrocycles containing the terpyridine moiety. It is also used to produce 6-bromo-2-methoxypyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2,6-dibromopiridina se utiliza como ligando quelante tridentado y en la formación de macrociclos que contienen la fracción de terpiridina. También se utiliza para producir 6-bromo-2-metoxipiridina.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
626-05-1 | |
236.894 | |
FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N | |
12274 | |
C1=CC(=NC(=C1)Br)Br |
C5H3Br2N | |
MFCD00006223 | |
pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v | |
2,6-dibromopiridina |
Especificaciones
2,6-Dibromopyridine | |
117°C to 120°C | |
213°C (415°F) | |
C5H3Br2N | |
UN2811 | |
pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v | |
FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-dibromopiridina | |
12274 | |
98% |
626-05-1 | |
255°C | |
Recognizable | |
MFCD00006223 | |
108922 | |
Soluble in hot methanol. Insoluble in water. | |
C1=CC(=NC(=C1)Br)Br | |
236.894 | |
236.9 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H312-H332-H315-H319
Mortal en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H300-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'einecsNumber' : 210-926-9
missing translation for 'rtecsNumber' : US7883000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only