Learn More
2,6-Dibromopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916291
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-05-1
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.89
Clave InChI FEYDZHNIIMENOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12274
Nombre IUPAC 2,6-dibromopiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dibromopyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118.0°C to 119.0°C
Color Gris a blanco
Temperatura de inflamación 213°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H3N)Br2
Cantidad 500 g
Beilstein 20, V,5, 435
Sinónimo pyridine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-pyridine, 2,6-dibromo pyridine, 2,6dibromopyridine, 2,6-dibrompyridine, 2,6 dibromopyridine, 2.6-dibromopyridine, pubchem3204, 2, 6-dibromopyridine, acmc-209n5v
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dioxane,chloroform,,carbon tetrachloride,heptane,aq. naoh,aq. h2so4
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.89
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dibromopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.