Learn More
2,6-Dicloro-4-nitroanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435697
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11435697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24283.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-30-9 | C6H4Cl2N2O2 | 207.01 g/mol
It is used as dyestuff, agricultural and pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio para colorantes, productos agrícolas y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-30-9
Fórmula molecular C6H4Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 207.01
Número MDL MFCD00007677
Clave InChI BIXZHMJUSMUDOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloran, dicloran, allisan, botran, dcna, ditranil, batran, bortran, resisan, dcna fungicide
PubChem CID 7430
ChEBI CHEBI:27864
Nombre IUPAC 2,6-dicloro-4-nitroanilina
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichloro-4-nitroaniline
Punto de fusión 185°C to 192°C
Punto de ebullición 130°C (2 mmHg)
Olor Recognizable
Cantidad 500 g
Beilstein 1459581
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 95%