Learn More
Sal sódica de 2,6-dicloroindofenol, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dichloroindophenol sodium salt |
Color | Azul-verde |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.08 |
Forma física | Polvo cristalino |