Learn More
Ácido 2,6-difluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11429216
Ácido 2,6-difluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429216
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11429216
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18063.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85068-28-6
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00010001
Clave InChI FUGDCKXBUZFEON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorophenylacetic acid, 2-2,6-difluorophenyl acetic acid, 2,6-difluorophenyl acetic acid, 2,6-difluoro-benzene acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-difluoro, 2,6-difluorophenylaceticacid, pubchem8397, acmc-209xw7, rarechem al bo 0249
PubChem CID 123585
Nombre IUPAC Ácido 2-(2,6-difluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorophenylacetic acid
Punto de fusión 99°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3650109
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2,6-difluorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >