Learn More
2,6-Difluoropiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.60€ - 349.00€
CAS | 1513-65-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H3F2N |
Peso molecular (g/mol) | 115.083 |
Número MDL | MFCD00006227 |
Clave InChI | MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine |
PubChem CID | 73934 |
Nombre IUPAC | 2,6-difluoropiridina |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1)F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11422937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15522.06 |
5 g |
38.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11432937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15522.14 |
25 g |
123.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11442937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15522.22 |
100 g |
349.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicacionesla 2,6-difluoropiridina se ha utilizado en la preparación de poli(éter de piridina)s mediante policondensación con 1,1,1-tris(4-hidroxifenil)etano sililado.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
1513-65-1 | |
115.083 | |
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N | |
73934 | |
C1=CC(=NC(=C1)F)F |
C5H3F2N | |
MFCD00006227 | |
pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine | |
2,6-difluoropiridina |
Especificaciones
2,6-Difluoropyridine | |
1.268 | |
33°C (91°F) | |
C5H3F2N | |
MFCD00006227 | |
1422549 | |
Not miscible or difficult to mix. | |
C1=CC(=NC(=C1)F)F | |
115.083 | |
115.08 |
1513-65-1 | |
123°C to 124°C | |
Characteristic | |
1.437 | |
UN1993 | |
pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine | |
MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N | |
2,6-difluoropiridina | |
73934 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319-H335
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 216-152-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only