Learn More
2,6-Diisopropilanilina, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206080
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24544-04-5
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.29
Número MDL MFCD00008887
Clave InChI WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)anilina
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diisopropylaniline
Nombre de nota 92%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 257.0°C
Temperatura de inflamación 123°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Índice de refracción 1.5320 to 1.5340
Cantidad 500 g
Beilstein 12, 168
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Líquido
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
  • 2,6-Diisopropylaniline
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.