Learn More
2',6'-Dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',6'-Dimethoxyacetophenone |
| Punto de fusión | 68°C to 71°C |
| Punto de ebullición | 135°C to 136°C (2 mmHg) |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2048976 |
| Sinónimo | 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380 |
| Clave InChI | XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1-(2,6-dimetoxifenil)etanona |
| Mostrar más |