Learn More
2,6-Dimetil-4-nitroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
74.10€ - 198.00€
CAS 14804-39-8
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00024537
Clave InChI HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 139835
Nombre IUPAC 2-metoxi-1,3-dimetil-5-nitrobenceno
SMILES COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11386619
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26204.03
1 g
74.10€
1 g
11396619
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26204.06
5 g
198.00€
5 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
14804-39-8
181.19
HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
139835
COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
C9H11NO3
MFCD00024537
2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
2-metoxi-1,3-dimetil-5-nitrobenceno
Especificaciones
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
85°C to 92°C
MFCD00024537
HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
2-metoxi-1,3-dimetil-5-nitrobenceno
139835
99%
14804-39-8
C9H11NO3
2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
181.19
181.19
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes