Learn More
Ácido 2,6-dimetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is used as a reagent for palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions, Pd-catalyzed homocouplings, Rhodium(I)-catalyzed 1,4-addition reactions. It is used in the preparation of protein kinase inhibitors, G Protein-Coupled Receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo para reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura catalizadas por paladio, homoacoplamientos catalizados por Pd, reacciones de adición 1,4 catalizadas por rodio(I). Se utiliza en la preparación de inhibidores de la proteína quinasa, receptor acoplado a proteína G.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
Se utiliza como reactivo para reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura catalizadas por paladio, homoacoplamientos catalizados por Pd, reacciones de adición 1,4 catalizadas por rodio(I). Se utiliza en la preparación de inhibidores de la proteína quinasa, receptor acoplado a proteína G.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 120°C to 126°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.99 |
Porcentaje de pureza | 97% |