Learn More
2,6-Dimetilpirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,6-Dimethylpyrazine is used Preparation of chocolate, coffee, meat and nuts and other flavors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-dimetilpirazina se utiliza en la preparación de chocolate, café, carne, frutos secos y otros sabores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La 2,6-dimetilpirazina se utiliza en la preparación de chocolate, café, carne, frutos secos y otros sabores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethylpyrazine |
Punto de fusión | 38°C to 43°C |
Punto de ebullición | 153°C to 154°C |
Temperatura de inflamación | 52°C (125°F) |
Olor | Aromatic |
Índice de refracción | 1.5 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1325 |
Beilstein | 1726 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |