Learn More
2,6-Dinitrotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354324
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11354324
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00856.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 606-20-2 | C7H6N2O4 | 182.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-20-2
Fórmula molecular C7H6N2O4
Peso molecular (g/mol) 182.135
Número MDL MFCD00007158
Clave InChI XTRDKALNCIHHNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dinitrotoluene, 2,6-dnt, benzene, 2-methyl-1,3-dinitro, 1-methyl-2,6-dinitrobenzene, 2,6-dinitromethylbenzene, toluene, 2,6-dinitro, rcra waste number u106, 2-methyl-1,3-dinitro-benzene, unii-gg7fav92mk, ccris 1006
PubChem CID 11813
ChEBI CHEBI:957
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-dinitrobenceno
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dinitrotoluene
Punto de fusión 58°C to 65°C
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación 207°C (404°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3454
Beilstein 2052046
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dinitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,6-Dinitrotoluene