Learn More
N-óxido de 2,6-lutidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11472477
N-óxido de 2,6-lutidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472477
250 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11472477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14299.30
Solicitar formato a granel o personalizado
2,6-Lutidine N-oxide is used as a ligand and form coordination complexes with metal salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-óxido de 2,6-lutidina se utiliza como ligando y forma complejos de coordinación con sales metálicas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes, humedad y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-23-0
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.155
Número MDL MFCD00039715
Clave InChI LIDGFHXPUOJZMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethylpyridine n-oxide, 2,6-lutidine n-oxide, 2,6-lutidine-n-oxide, 2,6-dimethylpyridine 1-oxide, 2,6-lutidine 1-oxide, pyridine, 2,6-dimethyl-, 1-oxide, 2,6-lutidine oxide, 2,6-dimethylpyridine oxide, 2,6-dimethylpyridinium n-oxide, 2,6-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 14083
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-1-oxidopiridin-1-io
SMILES CC1=[N+](C(=CC=C1)C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Lutidine N-oxide
Densidad 1.102
Punto de ebullición 108°C to 111°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.5685
Cantidad 250 g
Beilstein 110551
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.16
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10236225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA14299.30,A14299.09,A14299.18
Número de lote10231521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog NumberA14299.30,A14299.09,A14299.18
Número de lote10210939 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/01/2024 Catalog NumberA14299.30,A14299.09,A14299.18
Número de lote10236225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14299.30,A14299.09,A14299.18
Número de lote10113177 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14299.30,A14299.09,A14299.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-óxido de 2,6-lutidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >