Learn More
2',7'-diclorofluoresceína 3',6'-diacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419301 1 g Frasco de vidrio 1 g
10419491 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10419301
Marca: Thermo Scientific Acros 347250010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2044-85-1 | C24H14Cl2O7 | 485.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2044-85-1
Fórmula molecular C24H14Cl2O7
Peso molecular (g/mol) 485.27
Número MDL MFCD00037501
Clave InChI VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104913
Nombre IUPAC acetato (6'-acetiloxy-2',7'-dicloro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3'-il)
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate
Punto de fusión 239°C to 246°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Beilstein 19, IV, 2912
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.27
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Envase Frasco de vidrio
Color Incoloro a blanco
Cantidad 1 g
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.