Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-deoxi-D-glucopiranosa, 98 %
Código de producto. 10696784
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Peso molecular (g/mol) 221.21
Número MDL MFCD00061615
Clave InChI OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Sinónimo N-Acetyl-D-glucosamine
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 4494
Condición de rotación específica + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Rotación específica +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.21
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Forma física Polvo cristalino