Learn More
2-Acetiltiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
2-Acetylthiophene is used as an intermediate in the manufacturing of drugs like Tiamonium Iodide, Suprofan, Stepronin, Tenonitrozole, Namirotene, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-acetiltiofeno se utiliza como intermediario en la fabricación de fármacos como el yoruro de tiamonio, suprofan, la estepronina, el tenonitrozol, el namiroteno, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
El 2-acetiltiofeno se utiliza como intermediario en la fabricación de fármacos como el yoruro de tiamonio, suprofan, la estepronina, el tenonitrozol, el namiroteno, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Acetylthiophene |
Punto de fusión | 10°C to 12°C |
Densidad | 1.168 |
Punto de ebullición | 213°C to 214°C |
Temperatura de inflamación | 91°C (195°F) |
Olor | Slightly Sweetish |
Índice de refracción | 1.566 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2810 |
Beilstein | 107910 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Acetylthiophene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-(2-thienyl)-ethanone