Learn More
Clorhidrato de 2-adamantanamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
99.85€ - 404.00€
CAS | 10523-68-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H18ClN |
Peso molecular (g/mol) | 187.71 |
Número MDL | MFCD00074743 |
Clave InChI | WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride |
PubChem CID | 25331 |
Nombre IUPAC | adamantan-2-amina; clorhidrato |
SMILES | [H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10215980
|
Thermo Scientific Acros
167300050 |
5 g | Frasco de vidrio |
99.85€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10530614
|
Thermo Scientific Acros
167300250 |
25 g | Frasco de vidrio |
404.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10523-68-9 | |
187.71 | |
WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N | |
25331 | |
[H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3 |
C10H18ClN | |
MFCD00074743 | |
2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride | |
adamantan-2-amina; clorhidrato |
Especificaciones
2-Adamantanamine hydrochloride | |
98.5 | |
>300.0°C | |
Auténtico | |
C10H18ClN | |
2-adamantanamine hydrochloride, adamantan-2-amine hydrochloride, 2-aminoadamantane hydrochloride, 2-adamantylamine hydrochloride, 2-adamantanamine hcl, 2-adamantanamine, hydrochloride, adamantan-2-ylamine hydrochloride, 1r,3r,5r,7r-adamantan-2-amine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13.7 dec-2-ylamine hydrochloride, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-2-amine, hydrochloride | |
WLDWDRZITJEWRJ-UHFFFAOYSA-N | |
adamantan-2-amina; clorhidrato | |
25331 | |
99% |
10523-68-9 | |
100.0 | |
Blanco | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00074743 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol | |
[H+].[Cl-].NC1C2CC3CC(C2)CC1C3 | |
187.71 | |
187.71 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 234-074-2
- 2-Adamantanamine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.