Learn More
Julabo™ 2-Adapters for Presto™ Temperature Control System
Marca:  Julabo™ 8890103
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15224293
  • 250.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Adecuados para el sistema de control de temperatura PRESTO A30, PRESTO A40, PRESTO A45, PRESTO A45t, PRESTO A80
Dos adaptadores
De M38 x 1,5 hembra a NPT de 6,35 mm (1/4 pulg) hembra