Learn More
Julabo™ 2-Adapters for Presto™ Temperature Control System
Marca: Julabo™ 8890111
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Adecuados para el sistema de control de temperatura PRESTO A30, PRESTO A40, PRESTO A45, PRESTO A45t, PRESTO A80 | |
Dos adaptadores | |
De M30 x 1,5 macho a macho |