Learn More
Julabo™ 2-Adapters for Presto™ Temperature Control System
Marca: Julabo™ 8890070
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Adecuados para el sistema de control de temperatura PRESTO A45, PRESTO A45t, PRESTO A80, PRESTO A80t, PRESTO A85 | |
Dos adaptadores | |
De M24 x 1,5 hembra a M30 x 1,5 hembra |