Learn More
Julabo™ 2-Adapters for Presto™ Temperature Control System
Marca: Julabo™ 8890080
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Adecuados para el sistema de control de temperatura PRESTO W91, PRESTO W91t, PRESTO W91tt, PRESTO W91ttx, PRESTO W91tx Powerfell | |
Dos adaptadores | |
De M30 x 1,5 hembra a M38 x 1,5 macho |