Learn More
2-Amino-1,3-propanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358155
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11358155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08426.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 534-03-2 | C3H9NO2 | 91.11 g/mol
2-Amino-1,3-propanediol is used as an intermediate in several chemical applications and also useful for serinol and some of its derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2El -amino-1,3-propanediol se utiliza como producto intermedio en varias aplicaciones químicas y también es útil para el serinol y algunos de sus derivados.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-03-2
Fórmula molecular C3H9NO2
Peso molecular (g/mol) 91.11
Número MDL MFCD00051487
Clave InChI KJJPLEZQSCZCKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-1,3-propanediol, serinol, 1,3-propanediol, 2-amino, 2-amino-1,3-propandiol, 2-aminopropan-1,3-diol, unii-ic94l30j8m, 2-amino-1,3-dihydroxypropane, 2-amino-1,3-propanediol serinol, dl-serinol, sel
PubChem CID 68294
Nombre IUPAC 2-aminopropano-1,3-diol
SMILES NC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-1,3-propanediol
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 128°C (0.8 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 635683
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.11
Porcentaje de pureza 98%