Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Amino-2'-desoxiadenosina, 98 % Código de producto.: 15456959
Thermo Scientific Chemicals 2'-Amino-2'-desoxiadenosina, 98 %
Código de producto. 15456959
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. 15456959
Marca: Thermo Scientific Chemicals J65532.03
Solicitar formato a granel o personalizado
2'-AdA can be used as starting material for the synthesis of 2'-amino nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2′-AdA se puede utilizar como material de partida para la síntesis de 2′-amino nucleótidos.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10414-81-0
Fórmula molecular C10H14N6O3
Peso molecular (g/mol) 266.26
Número MDL MFCD06657636
Clave InChI CQKMBZHLOYVGHW-GPGUAWMRNA-N
Sinónimo 2'-amino-2'-deoxyadenosine, 2-amino-adenosine, 2'-deoxy-2'-aminoadenosine, 2r,3s,4r,5r-4-amino-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolan-3-ol, 4-amino-5-6-amino-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-tetrahydro-furan-3-ol, 2ad, 2-amino-2-deoxyadenosine, adenosine, 2'-amino,-2'-deoxy, 2-nh2-da, adenosine,2'-amino-2'-deoxyMostrar másMostrar menos
PubChem CID 447594
SMILES N[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-4-amino-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN17L011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2025 Catalog NumberJ65532.03
Número de loteW09K010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/09/2024 Catalog NumberJ65532.03
Número de loteS08I032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2022 Catalog NumberJ65532.03
Número de loteK30Y001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ65532.03
Número de loteZ04B031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberJ65532.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals 2'-Amino-2'-desoxiadenosina, 98 % >