Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-desoxiadenosina, 99 % Código de producto.: 15486289
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-desoxiadenosina, 99 %
Código de producto. 15486289
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 15486289
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64266.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4546-70-7
Fórmula molecular C10H14N6O3
Peso molecular (g/mol) 266.26
Número MDL MFCD00047240
Clave InChI NOLHIMIFXOBLFF-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 2-amino-2'-deoxyadenosine, 2,6-diaminopurine-2'-deoxyriboside, adenosine, 2-amino-2'-deoxy, 2,6-diaminopurinedeoxyriboside, 2,6-diaminopurine 2'-deoxyriboside, unii-4zph2f1jhr, 4zph2f1jhr, 9h-purine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl-2,6-diamino, 2-amino-deoxyadenosine, 2-amino-2/'-deoxyadenosineMostrar másMostrar menos
PubChem CID 97188
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=NC(N)=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2'-deoxyadenosine
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS09I018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2022 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Número de loteW07H005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Número de loteH31Y036 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Número de loteH20Z044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
Número de loteY02G013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberJ64266.03,J64266.14,J64266.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-desoxiadenosina, 99 % >