Learn More
2-amino-2-metil-1-propanol, 95 %, puede contener un 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
11349699 100 mL 100 ml
11453408 500 mL 500 ml
11463408 2500 mL 2500 ml
3 options
Código de producto. 11349699
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17814.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 124-68-5 | C4H11NO | 89.14 g/mol
2-Amino-2-methyl-1-propanol is used for the preparation of buffer solution and in cosmetics. It is also used in ATR-FTIR spectroscopic investigation of the carbon monoxide absorption characteristics of a series of heterocyclic diamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-2-metil-1-propanol se utiliza en la preparación de soluciones tampón y en cosméticos. También se utiliza en la investigación espectroscópica ATR-FTIR de las características de absorción de monóxido de carbono de una serie de diaminas heterocíclicas.
Solubilidad
No miscible con agua. Miscible con alcoholes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos fuertes, cobre, latón y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-68-5
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00008051
Clave InChI CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-2-methyl-1-propanol, isobutanol-2-amine, 1-propanol, 2-amino-2-methyl, amp regular, 2-aminoisobutanol, aminomethylpropanol, 2-amino-2-methylpropanol, 2-methyl-2-aminopropanol, 2-aminodimethylethanol, hydroxy-tert-butylamine
PubChem CID 11807
Nombre IUPAC 2-amino-2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-2-methyl-1-propanol
Punto de fusión 24°C to 28°C
Densidad 0.934
pH 11.3
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo puede contener ≈5 % de agua
Índice de refracción 1.4455
Cantidad 100 mL
Beilstein 505979
Índice Merck 14,449
Información de solubilidad Immiscible with water. Miscible with alcohols.
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 95%