Learn More
2-Amino-3-metilpirazina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497758
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19838-08-5
Fórmula molecular C5H7N3
Peso molecular (g/mol) 109.132
Número MDL MFCD08705770
Clave InChI VQPHZDDLWFHRHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3-methylpyrazine, 3-methyl-2-pyrazinamine, pyrazinamine, 3-methyl, 2-pyrazinamine, 3-methyl, 3-methyl-2-aminopyrazine, pubchem19617, acmc-1cacy, 2-pyrazinamine,3-methyl, 3-methylpyrazin-2-ylamine, 2-amino-3-methyl-pyrazine
PubChem CID 302284
Nombre IUPAC 3-metilpirazin-2-amina
SMILES CC1=NC=CN=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methylpyrazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido