Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-amino-3-metilpiridina-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
It is used as primary and secondary pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico primario y secundario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerado (de 2 a 4 °C). Incompatible con los agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio farmacéutico primario y secundario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerado (de 2 a 4 °C). Incompatible con los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester |
Punto de fusión | 128°C to 130°C |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1 |
Porcentaje de pureza | 96% |