Learn More
2-Amino-4-metiltiazol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422627
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11422627
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14847.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1603-91-4
Fórmula molecular C4H6N2S
Peso molecular (g/mol) 114.166
Número MDL MFCD00005329
Clave InChI OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
Nombre IUPAC 4-metil-1,3-tiazol-2-amina
SMILES CC1=CSC(=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-4-methylthiazole
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Beilstein 107890
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,450
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.17
Porcentaje de pureza ≥98%