Learn More
Ácido 2-amino-5-yodobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10011871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10011871 25 g Frasco de vidrio 25 g
10751674 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10011871
Marca: Thermo Scientific Acros 355440250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5326-47-6
Fórmula molecular C7H6INO2
Peso molecular (g/mol) 263.03
Número MDL MFCD00007849
Clave InChI GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 72911
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-yodobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-iodobenzoic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 219.0°C to 221.0°C
Color Beige o gris a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH3(I)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 373
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Avvertenza
  • Atención
Categoria di pericolo
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.