Learn More
2-Amino-5-nitrofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489886
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2-Amino-5-nitrophenol has been used as starting material in the synthesis of series of (Z)-2-(substituted aryl)-N-(3-oxo-4-(substituted carbamothioyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-yl) hydrazine carboxamides, as semi permanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products, in synthesis of series of 7-benzylamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ones, anticonvulsant agents. Also used as a reactant for, diazotation and coupling reactions, preparation of biologically and pharmacologically active molecules. It is also applied in hair dyes and to make azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-amino-5-nitrofenol se ha utilizado como material de partida en la síntesis de series de carboxamidas de hidrozina de (Z)-2-(arilo sustituido)-N-(3-oxo-4-(carbamotioilo sustituido)-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-7-il), como tinte para cabello (nonoxidativo) semipermanente, como tonificante en productos de tinte capilar (oxidativo) permanentes, en la síntesis de series de 7-bencilamino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-onas y como agente anticonvulsivo. También se utiliza como reactante para reacciones de diazotación y acoplamiento, en la preparación de moléculas biológicamente activas y farmacológicamente activas. También se aplica en tintes para el cabello y para hacer colorantes azoicos.
Solubilidad
No soluble en agua. La solubilidad en metanol produce una turbidez muy leve. Soluble en alcohol, benceno, acetona y éter dietílico.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-88-0
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.125
Número MDL MFCD00007692
Clave InChI DOPJTDJKZNWLRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4-nitroaniline, 5-nitro-2-aminophenol, phenol, 2-amino-5-nitro, ursol yellow brown a, rodol yba, 3-nitro-6-aminophenol, 3-hydroxy-4-aminonitrobenzene, 2-amino-5-nitro-phenol, ccris 754, 4-amino-3-hydroxynitrobenzene
PubChem CID 4984721
ChEBI CHEBI:82384
Nombre IUPAC 2-amino-5-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-nitrophenol
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 972974
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity. Soluble in alcohol,benzene,acetone,and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 96%