Learn More
Molecular Probes™ 2-Aminoacridona, clorhidrato
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Envase:
1 unidad
Descripción
La 2-aminoacridona es un fluoróforo pequeño que contiene aminas que se utiliza para etiquetar azúcares reductores, oligosacáridos y glicosfingolípidos. Se informado de la detección subpicomolar de los productos derivados mediante electroforesis de carbohidratos asistida por fluoróforo (FACE). Otras aplicaciones clave para este colorante incluyen la electroforesis capilar (CE) y la cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 27918-14-5 |
Color | Verde |
Envase | 1 unidad |
Fórmula molecular | C13H10N2O |
Cantidad | 25 mg |
Sinónimo | 2-aminoacridone, 2-aminoacridin-9 10h-one, 2-amino-9 10h-acridinone, 9 10h-acridinone, 2-amino, amac, 2-amino-10h-acridin-9-one, 2-amino acridone, 2-amino-9-acridone, bidd:gt0473, 2-amino-10-hydroacridin-9-one |
Clave InChI | PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N |
Peso molecular (g/mol) | 210.24 |
PubChem CID | 121965 |
ChEBI | CHEBI:31076 |