Learn More
2-Aminobenzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438237
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15438237 5 g 5 g
15428237 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15438237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51782.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16348-49-5 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16348-49-5
Fórmula molecular C7H9N3O
Peso molecular (g/mol) 151.169
Número MDL MFCD00492723
Clave InChI CFZHYRNQLHEHJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminobenzamide oxime, 2-aminobenzamidoxime, 2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 2-amino-n-hydroxybenzimidamide, z-2-amino-n'-hydroxybenzimidamide, e-2-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 9628840
Nombre IUPAC 2-amino-N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=NO)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminobenzamidoxime
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%