Learn More
2-Aminoetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331143 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11331143
Marca: Thermo Scientific Acros 434710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-23-1 | C2H7NS | 77.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-23-1
Fórmula molecular C2H7NS
Peso molecular (g/mol) 77.15
Número MDL MFCD00008196
Clave InChI UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cysteamine, mercaptamine, thioethanolamine, becaptan, mercamine, cysteinamine, beta-mercaptoethylamine, 2-mercaptoethylamine, cysteamin, lambraten
PubChem CID 6058
ChEBI CHEBI:17141
Nombre IUPAC 2-aminoetanotiol
SMILES NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminoethanethiol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2CH2SH
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2776
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.15
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Aminoethanethiol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.