Learn More
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11414764
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414764
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11414764
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13735.36
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Aminophenol is used to make dyes and pharmaceuticals. It is also used as a reagent for the synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-aminofenol se utiliza para la producción de colorantes y productos farmacéuticos. También se utiliza como reactivo en la síntesis de compuestos heterocíclicos.
Solubilidad
Soluble en agua (17 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-55-6
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00007690
Clave InChI CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-aminophenol, o-hydroxyaniline, 2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino, 2-amino-1-hydroxybenzene, fouramine op, benzofur gg, pelagol grey gg, pelagol 3ga, nako yellow 3ga
PubChem CID 5801
ChEBI CHEBI:18112
Nombre IUPAC 2-aminofenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenol
Punto de fusión 173°C to 177°C
Densidad 1.328
Punto de ebullición 150°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >175°C (347°F)
Olor Characteristic
Cantidad 500 g
Número UN UN2512
Beilstein 606075
Índice Merck 14,461
Información de solubilidad Soluble in water (17g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0455313 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/09/2023 Catalog NumberA13735.22,A13735.36,A13735.0E
Número de lote10240771 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2022 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Número de lote10216170 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Número de lote10225701 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
Número de lote10207080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA13735.22,A13735.36
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Aminophenol
RUO – Research Use Only
Título del producto
2-Aminofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >