Learn More
Clorhidrato de ácido 2-aminofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11906131 5 g 5 g
11996121 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11906131
Marca: Thermo Scientific Acros 445310050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 863753-30-4 | C6H9BClNO2 | 173.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 863753-30-4
Fórmula molecular C6H9BClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.40
Número MDL MFCD02258096
Clave InChI WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminophenylboronic acid hydrochloride, 2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 2-aminophenylboronic acid hcl, 2-aminophenylboronic acid, hydrochloride, 2-2-aminophenyl boronic acid hydrochloride, boronic acid, 2-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1746, ksc914i9f, 2-aminophenylboronic acid,hcl, 2-aminophenylboronic acid, hcl
PubChem CID 16427090
SMILES Cl.NC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido (2-aminofenil)borónico; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.41
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.