Learn More
2-Aminopurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406649
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 15406649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64919.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Un inhibidor de la proteína quinasa R.
A protein kinase R inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-06-2
Fórmula molecular C5H5N5
Peso molecular (g/mol) 135.13
Número MDL MFCD00005566
Clave InChI MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopurine, 1h-purin-2-amine, 9h-purin-2-amine, purine, 2-amino, aminopurine, 2-amino purine, 2'-amino-purine, unii-o14b3u97fw, ccris 759, 9h-purin-2-ylamine
PubChem CID 9955
ChEBI CHEBI:479072
Nombre IUPAC 7H-purina-2-amina
SMILES NC1=NC=C2NC=NC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopurine
Punto de fusión 280°C to 282°C
Color Blanco a amarillo
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo