Learn More
2-Aminopirazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479993
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
Código de producto. 11479993
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13052.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5049-61-6 | C4H5N3 | 95.105 g/mol
2-Aminopyrazine acts as a raw material in a four-component synthesis of imidazolidines. It is also used as an intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-aminopirazina actúa como materia prima en una síntesis de imidazolidinas de cuatro componentes. También se utiliza como intermediario en la química sintética.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5049-61-6
Fórmula molecular C4H5N3
Peso molecular (g/mol) 95.105
Número MDL MFCD00006137
Clave InChI XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminopyrazine, aminopyrazine, pyrazinamine, 2-pyrazinamine, pyrazin-2-ylamine, pyrazine-2-ylamine, pyrazine, 2-amino, amino pyrazine, 3-aminopyrazine, iminopyrazine
PubChem CID 78747
Nombre IUPAC pirazin-2-amina
SMILES C1=CN=C(C=N1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminopyrazine
Punto de fusión 118°C to 121°C
Cantidad 50 g
Beilstein 107025
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.11
Porcentaje de pureza 99%