Learn More
2-Arachidonylglycerol, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Descripción
Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists specifically detects Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists in samples. It is validated for .
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Arachidonylglycerol |
CAS | 53847-30-6 |
Fórmula molecular | C23H38O4 |
Número MDL | MFCD01862600 |
Cantidad | 10 mg |
Sinónimo | 2-arachidonoylglycerol, 2-arachidonylglycerol, 2-ag, 2-arachidonyl-glycerol, 2-arachidonoyl-glycerol, 2-arachidonoyl glycerol, 2-ara-gl, glyceryl 2-arachidonate, 2-monoarachidonoylglycerol, unii-8d239qdw64 |
Clave InChI | RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N |
SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC(CO)CO |
Nombre IUPAC | 1,3-dihydroxypropan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate |
Peso molecular (g/mol) | 378.55 |