Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azetidinone |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 72.5°C to 76.5°C |
| Punto de ebullición | 106°C (15.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 71.08 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-Azetidinone
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.