Learn More
Clorhidrato de 2-(benciloxi)-1-etanamina, ≥90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine hydrochloride |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.67 |
Porcentaje de pureza | 97% |