Learn More
2-(Boc-amino)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Suzuki reaction. 2-(Boc-amino)ethanol as reagent in Novel bisbenzimide-nitroxides for nuclear redox imaging in living cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reacción de Suzuki. 2-(Boc-amino)etanol como reactivo en los nuevos nitróxidos de bisbenzimida para la imagen redox nuclear en células vivas.
Solubilidad
Soluble en agua o ácido acéticio 1 %. Soluble en etil acetato y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Reacción de Suzuki. 2-(Boc-amino)etanol como reactivo en los nuevos nitróxidos de bisbenzimida para la imagen redox nuclear en células vivas.
Solubilidad
Soluble en agua o ácido acéticio 1 %. Soluble en etil acetato y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(Boc-amino)ethanol |
Punto de ebullición | 92°C (0.22mmHg) |
Fórmula lineal | (CH3)3CCO2NHCH2CH2OH |
Índice de refracción | 1.449 |
Información de solubilidad | Soluble in water or 1% acetic acid. Soluble in ethyl acetate and methanol. |
Densidad | 1.042 |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.2 |
Porcentaje de pureza | 95% |